Imprimer
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56003-1G PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA 905 EUR
APOSPC56003-1G APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₅BrFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28897200
Numéro CAS: 1980053-79-9