Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5509-1G PC5509-250MG
APOSPC5509-1GEA 43.5 EUR
APOSPC5509-1G APOSPC5509-250MG
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781603
Numéro CAS: 885522-04-3