Imprimer
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2,4-Difluorophenoxy)propionic acid
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764783
Numéro CAS: 777-28-6