Imprimer
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5461-250MG PC5461-100MG PC5461-1G
APOSPC5461-250MGEA 154 EUR
APOSPC5461-250MG APOSPC5461-100MG APOSPC5461-1G
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈FN₃·ClH
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684141
Numéro CAS: 1172049-64-7