Imprimer
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodotetrafluoroethyl trifluoromethyl ether
PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 116 EUR
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Formule: C₃F₇IO
MW: 311.925 g/mol
Point d'ébullition: 47.5 °C
Densité: 2.086 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155969
Numéro CAS: 1561-52-0