Imprimer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 140 EUR
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅F₃N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094293
Numéro CAS: 21988-05-6