Imprimer
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5389-10G PC5389-1G PC5389-5G
APOSPC5389-10GEA 500 EUR
APOSPC5389-10G APOSPC5389-1G APOSPC5389-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00236335
Numéro CAS: 51748-27-7