Imprimer
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53622-25G PC53622-5G
APOSPC53622-25GEA 78.3 EUR
APOSPC53622-25G APOSPC53622-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042825
Numéro CAS: 1015433-96-1