Imprimer
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53584-1G PC53584-250MG
APOSPC53584-1GEA 115 EUR
APOSPC53584-1G APOSPC53584-250MG
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formule: C₁₀H₉ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007726
Numéro CAS: 130754-19-7