Imprimer
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 168 EUR
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₇BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168715
Numéro CAS: 1342446-00-7