Imprimer
Tetramethylammonium (trifluoromethyl)sulphanide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53546-1G PC53546-250MG
APOSPC53546-1GEA 0 EUR
APOSPC53546-1G APOSPC53546-250MG
Tetramethylammonium (trifluoromethyl)sulphanide
Tetramethylammonium (trifluoromethyl)sulphanide
Formule: CF₃S·C₄H₁₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842708
Numéro CAS: 515823-30-0