Imprimer
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53540-250MG PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA 188 EUR
APOSPC53540-250MG APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₃ClF₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436599
Numéro CAS: 1480-66-6