Imprimer
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 611 EUR
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24328309
Numéro CAS: 1548330-46-6
ONU: 1759
ADR: 8,III