Imprimer
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53523-1G PC53523-250MG PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA 720 EUR
APOSPC53523-1G APOSPC53523-250MG APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FNO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30492328
Numéro CAS: 2149591-12-6