Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53522-1G PC53522-250MG PC53522-100MG
APOSPC53522-1GEA 1220 EUR
APOSPC53522-1G APOSPC53522-250MG APOSPC53522-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇FN₂·2ClH
MW: 269.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30492327
Numéro CAS: 2149602-34-4