Imprimer
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formule: C₈H₆BFO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18383019
Numéro CAS: 473416-33-0