Imprimer
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18412124
Numéro CAS: 13101-83-2