Imprimer
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 162 EUR
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22547000
Numéro CAS: 1393574-54-3