Imprimer
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535061-100MG PC535061-250MG
APOSPC535061-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC535061-100MG APOSPC535061-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16606505
Numéro CAS: 1227588-59-1