Imprimer
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 267 EUR
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₇H₅BrF₃N·BrH
MW: 320.932 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29760335
Numéro CAS: 1384972-85-3