Imprimer
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535045-100MG PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC535045-100MG APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₅ClFNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16610381
Numéro CAS: 1227572-96-4