Imprimer
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 120 EUR
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13185514
Numéro CAS: 1214344-15-6