Imprimer
2-Fluoro-3-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53504-1G PC53504-250MG
APOSPC53504-1GEA 719 EUR
APOSPC53504-1G APOSPC53504-250MG
2-Fluoro-3-iodoaniline
2-Fluoro-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396913
Numéro CAS: 1261500-65-5