Imprimer
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535039-100MG PC535039-250MG
APOSPC535039-100MGEA 56.7 EUR
APOSPC535039-100MG APOSPC535039-250MG
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Formule: C₆H₆ClFN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23163182
Numéro CAS: 1383976-40-6