Imprimer
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53503-1G PC53503-5G PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA 0 EUR
APOSPC53503-1G APOSPC53503-5G APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698531
Numéro CAS: 1214338-27-8