Imprimer
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535026-1G PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA 281 EUR
APOSPC535026-1G APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19707620
Numéro CAS: 79456-27-2