Imprimer
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 223 EUR
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05662399
Numéro CAS: 884494-96-6