Imprimer
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535008-100MG PC535008-250MG
APOSPC535008-100MGEA 50.9 EUR
APOSPC535008-100MG APOSPC535008-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₃
MW: 263.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707517
Numéro CAS: 1427415-25-5