Imprimer
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535007-1G PC535007-250MG
APOSPC535007-1GEA 129 EUR
APOSPC535007-1G APOSPC535007-250MG
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12923269
Numéro CAS: 854538-94-6