Imprimer
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535005-1G PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA 125 EUR
APOSPC535005-1G APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₉H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399286
Numéro CAS: 91361-59-0