Imprimer
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
PC53485-1G PC53485-250MG
APOSPC53485-1GEA 627 EUR
APOSPC53485-1G APOSPC53485-250MG
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₄BrF₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723347
Numéro CAS: 254895-87-9