Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53484-1G PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA 783 EUR
APOSPC53484-1G APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₃F₄IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723346
Numéro CAS: 2149597-65-7