Imprimer
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 429 EUR
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₅F₂I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12547764
Numéro CAS: 1208077-21-7