Imprimer
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 0 EUR
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396988
Numéro CAS: 1261782-23-3