Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 201 EUR
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30481008
Numéro CAS: 2149591-27-3