Imprimer
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene, 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)aniline
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 973 EUR
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11501049
Numéro CAS: 1159512-33-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III