2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC53427-1G
PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA
0
EUR
APOSPC53427-1G
APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₇H₃F₆N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128906 Numéro CAS: 20857-44-7 |