Imprimer
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53423-1G PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA 265 EUR
APOSPC53423-1G APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781550
Numéro CAS: 885520-59-2