Imprimer
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53414-1G PC53414-250MG
APOSPC53414-1GEA 611 EUR
APOSPC53414-1G APOSPC53414-250MG
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O
MW: 222.259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740661
Numéro CAS: 75484-39-8