Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 473 EUR
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344.904 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107175
Numéro CAS: 1521585-65-8