Imprimer
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53395-1G PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA 1050 EUR
APOSPC53395-1G APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅BrF₂N₂O
MW: 263.039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28946799
Numéro CAS: 1803895-85-3