Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 1320 EUR
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168699
Numéro CAS: 1379332-76-9