Imprimer
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53375-1G PC53375-250MG PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA 224 EUR
APOSPC53375-1G APOSPC53375-250MG APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12173001
Numéro CAS: 1153285-35-8