Imprimer
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 579 EUR
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Formule: C₉H₄F₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12188974
Numéro CAS: 100663-25-0