Imprimer
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 364 EUR
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₁₀H₇F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30184635
Numéro CAS: 2091735-09-8