Imprimer
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 864 EUR
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27925457
Numéro CAS: 55805-25-9