4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC53354-1G
PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA
0
EUR
APOSPC53354-1G
APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Formule:
C₁₀H₁₀F₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD26728226 Numéro CAS: 1188932-40-2 |