Imprimer
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 741 EUR
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170.156 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17015610
Numéro CAS: 55805-22-6