Imprimer
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 0 EUR
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015609
Numéro CAS: 55805-05-5