Imprimer
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53348-1G PC53348-5G PC53348-25G
APOSPC53348-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53348-1G APOSPC53348-5G APOSPC53348-25G
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate 99%
Ethyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751983
Numéro CAS: 1130165-74-0